Oxyde de triphénylphosphine
Fournisseur: Molekula
MOLEM65375399EA 0 EUR InStock
MOLEM65375399
Oxyde de triphénylphosphine
Oxyde de triphénylphosphine
Formule: C₁₈H₁₅OP
MW: 278,29 g/mol
Point d'ébullition: ∼360 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 155…158 °C
Densité: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 180 °C
Numéro MDL: MFCD00002080
Numéro CAS: 791-28-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité