di-Molybdate ammonium (56,5% Mo)
Fournisseur: Thermo Scientific
12215.30 12215.A1 12215.18
12215.30EA 89.2 EUR InStock
12215.30 12215.A1 12215.18
di-Molybdate ammonium (56,5% Mo)
di-Molybdate ammonium
CAS No.: 27546-07-2 Molecular Formula: (NH4)2Mo2O7 Formula Weight: 339.95 Physical Form: Powder MDL No.: MFCD00010882
Formule: H₈Mo₂N₂O₇
MW: 339,95 g/mol
Densité: 2.498 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010882
Numéro CAS: 27546-07-2
EINECS: 248-517-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité