Acide molybdique ≥85% (base MoO₃) ACS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
232084-100G 232084-500G
232084-100GEA 90 EUR InStock
232084-100G 232084-500G
Acide molybdique ≥85% (base MoO₃) ACS, Fluka™
Acide molybdique
Formule: H₂MoO₄
MW: 161,95 g/mol
Point d'ébullition: ~ 300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 300 °C
Densité: 3,1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036287
Numéro CAS: 7782-91-4
EINECS: 231-970-5
Merck Index: 13,06262
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 85.0 %
Insoluble in Ammonia Solution Max. 0.01 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.003 %
Phosphate, Arsenate, Silicate (as SiO₂) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.002 %
Phosphate (PO₄) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.2 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité