Hexafluorotitanate de diammonium 99.99% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO194350500EA 218 EUR InStock
ACRO194350500 ACRO194352500 ACRO194350100
Hexafluorotitanate de diammonium 99.99% (sur base traces de métaux)
Hexafluorotitanate de diammonium
Formule: H₈F₆N₂Ti
MW: 197,95 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010888
Numéro CAS: 16962-40-6
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité