Ammonium métavanadate ≥99.995% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Scientific
10902.14EA 432 EUR InStock
10902.14 10902.06
Ammonium métavanadate ≥99.995% (base métaux), Puratronic®
Ammonium métavanadate
Formule: NH₄VO₃
MW: 116,98 g/mol
Point de fusion: 200 °C (déc.)
Densité: 2,33
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011430
Numéro CAS: 7803-55-6
ONU: 2859
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,568
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité