Sulfure de benzyle et de phényle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.41566.0025EA 151 EUR InStock
8.41566.0025
Sulfure de benzyle et de phényle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Sulfure de benzyle et de phényle
Formule: C₁₃H₁₂S
MW: 200,3 g/mol
Point d'ébullition: 197 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 40…44 °C
Numéro MDL: MFCD00003066
Numéro CAS: 831-91-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 40 - 44 °C
Molar Mass 200.29 g/mol
Hill Formula C13H12S
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité