Disulfure de di-tert-butyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1,2-Di-tert-butyldisulphane, tert-Butyl disulphide
173620010 173622500 173620025
ACRO173620010EA 349 EUR InStock
ACRO173620010 ACRO173622500 ACRO173620025
Disulfure de di-tert-butyle 98%
Disulfure de di-tert-butyle
Formule: C₈H₁₈S₂
MW: 178,36 g/mol
Point d'ébullition: 198…204 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –5 °C
Densité: 0.93 g/cm³
Point d'éclair: 67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008838
Numéro CAS: 110-06-5
EINECS: 203-734-1
ONU: 3334
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité