1-Bromo-2-naphtol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromonaphthalen-2-ol, 1-Bromo-2-hydroxynaphthalene
107160250 107161000
ACRO107160250EA 52.5 EUR InStock
ACRO107160250 ACRO107161000
1-Bromo-2-naphtol 98%
1-Bromo-2-naphtol
Formule: C₁₀H₇BrO
MW: 223,07 g/mol
Point d'ébullition: 314 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 77…81 °C
Numéro MDL: MFCD00003869
Numéro CAS: 573-97-7
EINECS: 209-363-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige to brown-purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 84 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité