Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Bromo-2-naphtol

Fournisseur: Molekula

MOLEM54071591EA 0 EUR InStock
MOLEM54071591
6-Bromo-2-naphtol
6-Bromo-2-naphtol


Formule: C₁₀H₇BrO
MW: 223,07 g/mol
Point d'ébullition: 200…205 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 128 °C
Numéro MDL: MFCD00004081
Numéro CAS: 15231-91-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité