4-Chloro-1-naphtol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
109550050 109550250 109551000
ACRO109550050EA 62.9 EUR InStock
ACRO109550050 ACRO109550250 ACRO109551000
4-Chloro-1-naphtol 97%
4-Chloro-1-naphtol
Formule: ClC₁₀H₆OH
Point d'ébullition: 307 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 117…120 °C
Densité: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003974
Numéro CAS: 604-44-4
EINECS: 210-068-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to grey to light brown Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 122 °C
GC ≥96.0 %
UV at 280 nm A: ≤0.1
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité