Acide 6-hydroxy-2-naphtoïque 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
347650050 347650250
ACRO347650050EA 60 EUR InStock
ACRO347650050 ACRO347650250
Acide 6-hydroxy-2-naphtoïque 98%
Acide 6-hydroxy-2-naphtoïque
Formule: C₁₁H₈O₃
Point de fusion: 240…250 °C
Numéro MDL: MFCD00060070
Numéro CAS: 16712-64-4
EINECS: 240-759-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 240 to 250 °C
Titration with TBAH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité