Acide 6-hydroxy-2-naphtoïque ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B21791.06 B21791.14
B21791.06EA 69.2 EUR InStock
B21791.06 B21791.14
Acide 6-hydroxy-2-naphtoïque ≥99%
Acide 6-hydroxy-2-naphtoïque
Purity: 99% CAS No.: 16712-64-4 Molecular Formula: C11H8O3 Formula Weight: 188.18 Melting Point: 248-250° Beilstein Reference: 2692084
Formule: C₁₁H₈O₃
MW: 188,18 g/mol
Point de fusion: 248…250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060070
Numéro CAS: 16712-64-4
EINECS: 240-759-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité