Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Hydroxy-2-naphtoate de phényle

Fournisseur: Molekula

MOLEM44485556EA 0 EUR InStock
MOLEM44485556
1-Hydroxy-2-naphtoate de phényle
1-Hydroxy-2-naphtoate de phényle


Formule: C₁₇H₁₂O₃
MW: 264,28 g/mol
Point d'ébullition: 414 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 96 °C
Numéro MDL: MFCD00014310
Numéro CAS: 132-54-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité