Diméthyl(1-naphtyl)amine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Dimethyl(1-naphthyl)amine, N,N-Dimethylnaphthalen-1-amine
204170250 204171000 204170050 204175000
ACRO204170250EA 118 EUR InStock
ACRO204170250 ACRO204171000 ACRO204170050 ACRO204175000
Diméthyl(1-naphtyl)amine 99%
Diméthyl(1-naphtyl)amine
Formule: C₁₂H₁₃N
MW: 171,24 g/mol
Point d'ébullition: 139…140 °C (13 mmHg)
Densité: 1.04 g/cm³
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003919
Numéro CAS: 86-56-6
EINECS: 201-682-4
ONU: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 12,03301
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6210 to 1.6230 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité