(5-Dimethylamino)naphtalène-1-sulfonyle chlorure
Fournisseur: Serva
Danger
20179.04 20179.05
SERA20179.04EA 0 EUR InStock
SERA20179.04 SERA20179.05
(5-Dimethylamino)naphtalène-1-sulfonyle chlorure
(5-Dimethylamino)naphtalène-1-sulfonyle chlorure
Formule: C₁₂H₁₂ClNO₂S
Point de fusion: 69…73 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003985
Numéro CAS: 605-65-2
EINECS: 210-092-6
ONU: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02840
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité