1-Nitroso-2-naphtol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
151530250 151531000 151535000
ACRO151530250EA 46.3 EUR InStock
ACRO151530250 ACRO151531000 ACRO151535000
1-Nitroso-2-naphtol 98%
1-Nitroso-2-naphtol
Formule: C₁₀H₇NO₂
Point d'ébullition: 304 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 104…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003884
Numéro CAS: 131-91-9
EINECS: 205-043-0
ONU: 3077
Merck Index: 12,06739
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 108 °C
Water ≤0.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 % (On dry substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité