1,6-Diméthoxynaphtalène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L18129.03EA 27.6 EUR InStock
L18129.03 L18129.06
1,6-Diméthoxynaphtalène ≥98%
1,6-Diméthoxynaphtalène
Formule: C₁₂H₁₂O₂
MW: 188,23 g/mol
Point d'ébullition: 123 °C (0,8 mmHg)
Point de fusion: 58…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00086330
Numéro CAS: 3900-49-0
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité