Anhydride naphtalène-1,8-dicarboxylique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Naphthalene-1,8-dicarboxylic anhydride, Benzo[de]isochromene-1,3-dione, 1,8-Naphthalic anhydride
128141000 128145000 128140025
ACRO128141000EA 32 EUR InStock
ACRO128141000 ACRO128145000 ACRO128140025
Anhydride naphtalène-1,8-dicarboxylique 97%
Anhydride naphtalène-1,8-dicarboxylique
Formule: C₁₂H₆O₃
MW: 198,18 g/mol
Point d'ébullition: 425 °C (1013 hPa)
Point de fusion: >269 °C
Point d'éclair: 272 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006925
Numéro CAS: 81-84-5
EINECS: 201-380-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥269 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité