Anhydride naphtalène-1,8-dicarboxylique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Naphthalene-1,8-dicarboxylic anhydride, Benzo[de]isochromene-1,3-dione, 1,8-Naphthalic anhydride
A13519.0B A13519.18 A13519.30
A13519.0BEA 160 EUR InStock
A13519.0B A13519.18 A13519.30
Anhydride naphtalène-1,8-dicarboxylique ≥97%
Anhydride naphtalène-1,8-dicarboxylique
Purity: 97% CAS No.: 81-84-5 Molecular Formula: C12H6O3 Formula Weight: 198.18 Melting Point: 269-273° Beilstein Reference: 153190
Formule: C₁₂H₆O₃
MW: 198,18 g/mol
Point d'ébullition: 425 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 269…273 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006925
Numéro CAS: 81-84-5
EINECS: 201-380-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité