1'-Acétonaphtone 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO400090010EA 259 EUR InStock
ACRO400090010 ACRO400092500
1'-Acétonaphtone 95%
1'-Acétonaphtone
Formule: C₁₂H₁₀O
MW: 170,21 g/mol
Point d'ébullition: 302 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 12 °C
Densité: 1,119 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004013
Numéro CAS: 941-98-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6270 to 1.6290 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Composition ≤2 % (CoCl2) Typical of fatty acids:
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité