1'-Acétonaphtone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1'-Acetonaphthone, α-acetonaphthone, 1'-Acetylnaphthalene, Methyl α-naphthyl ketone, Methyl 1-naphthyl ketone, 1-Acetonaphthone
A12918.0B A12918.18 A12918.30
A12918.0BEA 322 EUR InStock
A12918.0B A12918.18 A12918.30
1'-Acétonaphtone ≥97%
1'-Acétonaphtone
Purity: 97+% CAS No.: 941-98-0 Molecular Formula: C12H10O Formula Weight: 170.21 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6280 Melting Point: 9-11° Boiling Point: 302° Beilstein Reference: 1100618 MDL No.: MFCD00004013
Formule: C₁₂H₁₀O
MW: 170,21 g/mol
Point d'ébullition: 302 °C
Point de fusion: 9…11 °C
Densité: 1.120
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004013
Numéro CAS: 941-98-0
EINECS: 213-384-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité