2'-Acétonaphtone 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2´-Acetonaphthone, 1-(Naphthalen-2-yl)ethanone, Methyl β-naphthyl ketone, 2-Acetonaphthone, 2'-Acetonaphthone
158881000 158885000
ACRO158881000EA 36.2 EUR InStock
ACRO158881000 ACRO158885000
2'-Acétonaphtone 99%
2-Acetylnaphthalene
Formule: C₁₂H₁₀O
MW: 170,21 g/mol
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 53…56 °C
Densité: 1,1171 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 168 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004108
Numéro CAS: 93-08-3
EINECS: 202-216-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Ash ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité