2'-Acétonaphtone ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2´-Acetonaphthone, 1-(Naphthalen-2-yl)ethanone, Methyl β-naphthyl ketone, 2-Acetonaphthone, 2'-Acetonaphthone
A14793.18 A14793.0B A14793.22 A14793.30
A14793.18EA 24.4 EUR InStock
A14793.18 A14793.0B A14793.22 A14793.30
2'-Acétonaphtone ≥99%
2-Acetylnaphthalene
Purity: 99% CAS No.: 93-08-3 Molecular Formula: C12H10O Formula Weight: 170.21 Flash Point: 168°(334°F) Melting Point: 52-56° Boiling Point: 300-301° Beilstein Reference: 774965 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00004108
Formule: C₁₂H₁₀O
MW: 170,21 g/mol
Point d'ébullition: 300…301 °C
Point de fusion: 52…56 °C
Densité: 1.1171 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 168 °C (334 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004108
Numéro CAS: 93-08-3
EINECS: 202-216-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité