2'-Acétonaphtone
Fournisseur: Molekula
MOLE82226206-100GEA 0 EUR InStock
MOLE82226206-100G
2'-Acétonaphtone
2'-Acétonaphtone
Formule: C₁₂H₁₀O
MW: 170,21 g/mol
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 52…54 °C
Densité: 1,1171 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004108
Numéro CAS: 93-08-3
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité