Tétrafluoroborate d'argent (I)
Danger
Synonyms: Argentous tetrafluoroborate
002865-10G 002865-50G
FLUO002865-10GEA 0 EUR InStock
FLUO002865-10G FLUO002865-50G
Tétrafluoroborate d'argent (I)
Tétrafluoroborate d'argent (I)
Formule: AgBF₄
MW: 194,67 g/mol
Point de fusion: 200 °C
Numéro MDL: MFCD00003408
Numéro CAS: 14104-20-2
EINECS: 237-956-5
ONU: 3260
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité