Cuivre (II) carbonate basique (≥55% Cu)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Copper (II) carbonate dihydroxide, Copper(II) carbonate, basic, Basic copper carbonate, Copper (II) carbonate-copper (II) hydroxide (1:1)
33305.36 33305.A3
33305.36EA 78.7 EUR InStock
33305.36 33305.A3
Cuivre (II) carbonate basique (≥55% Cu)
Cuivre (II) carbonate basique
CAS No.: 12069-69-1 Molecular Formula: CH2Cu2O5 Formula Weight: 221.11 Physical Form: Powder Density: 4.00 Appearance: Green Melting Point: 200° dec. Merck Reference: 14,2631 MDL No.: MFCD00010976
Formule: CuCO₃·Cu(OH)₂
MW: 221,12 g/mol
Point de fusion: 200 °C (dec.)
Densité: 4.00
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010976
Numéro CAS: 12069-69-1
EINECS: 235-113-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2631
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité