Chromate d'argent ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Argentous chromate, Silver(I) chromate
45495.06 45495.22
45495.06EA 45.5 EUR InStock
45495.06 45495.22
Chromate d'argent ≥99.9% (base métaux)
Chromate d'argent
Purity: 99.9% CAS No.: 7784-01-2 Molecular Formula: O4Ag2Cr Formula Weight: 331.73 Physical Form: Powder Density: 5.63 Appearance: Red-brown Odour: Odourless Merck Reference: 14,8510 UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00003402
Formule: Ag₂CrO₄
MW: 331,73 g/mol
Point d'ébullition: 1550 °C (1013 hPa)
Densité: 5.63
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003402
Numéro CAS: 7784-01-2
EINECS: 232-043-8
ONU: 1479
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,8510
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité