Hexafluorophosphate d'argent (I) 98% -6 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Silver hexafluorophosphate
211120010 211120100 211120250
ACRO211120010EA 70.2 EUR InStock
ACRO211120010 ACRO211120100 ACRO211120250
Hexafluorophosphate d'argent (I) 98% -6 mesh
Hexafluorophosphate d'argent (I)
Formule: AgF₆P
MW: 252,83 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003415
Numéro CAS: 26042-63-7
EINECS: 247-428-6
ONU: 1759
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to grey-beige Powder
Silver (Ag) ≥41.6 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité