Hexafluoroantimonate d'argent 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
312500050 312500250
ACRO312500050EA 131 EUR InStock
ACRO312500050 ACRO312500250
Hexafluoroantimonate d'argent 98%
Silver hexafluoroantimonate
Formule: AgF₆Sb
Densité: 4,65 to 4.85 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003401
Numéro CAS: 26042-64-8
EINECS: 247-429-1
ONU: 3260
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Titration Argentometric ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité