Zinc oxyde substrat 10x10x0.5mm, poli d'un côté 0001 orientation
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
45486.KT 45486.KU
45486.KTEA 933 EUR InStock
45486.KT 45486.KU
Zinc oxyde substrat 10x10x0.5mm, poli d'un côté 0001 orientation
Zinc oxyde
CAS No.: 1314-13-2 Molecular Formula: ZnO Formula Weight: 81.37 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011109
Formule: ZnO
Point de fusion: 1975 °C
Densité: 5.61 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011300
Numéro CAS: 1314-13-2
EINECS: 215-171-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
ATTEINDRE: 01-2119463881-32
Merck Index: 13,10200
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité