Dioxyde d'hafnium ≥99.995% (base métaux sauf Zr) (max. 0,2% Zr)
Fournisseur: Thermo Scientific
45483.03 45483.06
45483.03EA 72.7 EUR InStock
45483.03 45483.06
Dioxyde d'hafnium ≥99.995% (base métaux sauf Zr) (max. 0,2% Zr)
Dioxyde d'hafnium
Purity: 99.995%, CAS No.: 12055-23-1 Molecular Formula: HfO2 Formula Weight: 210.49 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 9.68 Appearance: Off-white Odour: Odourless Melting Point: 2774° Merck Reference: 14,4588 MDL No.: MFCD00003565
Formule: HfO₂
MW: 210,49 g/mol
Point d'ébullition: 5400 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2774 °C
Densité: 9.68
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003565
Numéro CAS: 12055-23-1
EINECS: 235-013-2
Merck Index: 14,4588
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité