Dioxyde de titane anatase ≥99.7% (base métaux), nanopoudre
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Titane (IV) oxyde anataseAnatase
45603.36EA 802 EUR InStock
45603.36 45603.14 45603.22
Dioxyde de titane anatase ≥99.7% (base métaux), nanopoudre
Dioxyde de titane anatase
Formule: TiO₂
MW: 79,88 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011269
Numéro CAS: 1317-70-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité