Isopropanolate de titane(IV) ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Tétraisopropanolate de titane
77115.09EA 42 EUR InStock
77115.09 77115.22 77115.57 77115.36
Isopropanolate de titane(IV) ≥97%
Isopropanolate de titane(IV)
Catalyzes the regio selective ring opening of 2,3 epoxy alcohols and acids
Formule: C₁₂H₂₈O₄Ti
MW: 284,23 g/mol
Point d'ébullition: 232 °C
Point de fusion: 16…20 °C
Densité: 0,955
Point d'éclair: 46 °C (115 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008871
Numéro CAS: 546-68-9
ONU: 2413
ADR: 3,III
Merck Index: 14,9480
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité