tert-Butanolate de zirconium (IV) ≥99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
39547.06EA 217 EUR InStock
39547.06 39547.03 39547.14
tert-Butanolate de zirconium (IV) ≥99% (base métaux)
tert-Butanolate de zirconium (IV)
Formule: C₁₆H₃₆O₄Zr
MW: 383,68 g/mol
Point d'ébullition: 90 °C (5 mmHg)
Densité: 0,985
Point d'éclair: 85 °C (185 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075085
Numéro CAS: 2081-12-1
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité