Trichlorooxovanadium (≥28,5% V⁵⁺)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Oxytrichlorure de vanadium
81118.22EA 73.9 EUR InStock
81118.22 81118.09 81118.36
Trichlorooxovanadium (≥28,5% V⁵⁺)
Trichlorooxovanadium
Formule: Cl₃OV
MW: 173,3 g/mol
Point d'ébullition: 126…127 °C
Point de fusion: –77 °C
Densité: 1,829
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011459
Numéro CAS: 7727-18-6
ONU: 2443
ADR: 8,II
Merck Index: 14,9927
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité