Carbure de ditungstène ≥99.5% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
41665.18 41665.30
41665.18EA 219 EUR InStock
41665.18 41665.30
Carbure de ditungstène ≥99.5% (base métaux)
Carbure de ditungstène
Purity: 99.5% CAS No.: 12070-13-2 Molecular Formula: CW2 Formula Weight: 379.71 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 17.15 Appearance: Black Melting Point: ≈2800° UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00801036
Formule: CW₂
Point d'ébullition: 6000 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼2800 °C
Densité: 17.15
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00801036
Numéro CAS: 12070-13-2
EINECS: 235-124-6
ONU: 3178
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité