Trichlorure de molybdène ≥99.5% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
14034.04 14034.09
14034.04EA 105 EUR InStock
14034.04 14034.09
Trichlorure de molybdène ≥99.5% (base métaux)
Trichlorure de molybdène
Purity: 99.5% CAS No.: 13478-18-7 Molecular Formula: MoCl3 Formula Weight: 202.32 Physical Form: -100 Mesh Powder Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Dark red Odour: Acidic Melting Point: dec. UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00014214
Formule: Cl₃Mo
MW: 202,3 g/mol
Point de fusion: Dec.
Densité: 3.58 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014214
Numéro CAS: 13478-18-7
EINECS: 236-775-9
ONU: 3260
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité