Trioxyde de molybdène 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Molybdène (VI) oxyde
ACRO206361000EA 67.4 EUR InStock
ACRO206361000 ACRO206365000
Trioxyde de molybdène 99+%
Trioxyde de molybdène
Formule: MoO₃
MW: 143,94 g/mol
Point d'ébullition: 1155 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 795 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003469
Numéro CAS: 1313-27-5
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06261
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to green to grey Powder
Assay ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
PO4, AsO4, SiO4 (as PO4) ≤0.002 %
Ammonium (NH4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité