Trioxyde de molybdène 99.5%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A11159.0B A11159.18 A11159.30
A11159.0BEA 286 EUR InStock
A11159.0B A11159.18 A11159.30
Trioxyde de molybdène 99.5%
Trioxyde de molybdène
Purity: 99.5% CAS No.: 1313-27-5 Molecular Formula: MoO3 Formula Weight: 143.94 Odour: Odourless Melting Point: 795° Boiling Point: 1155° subl. Merck Reference: 14,6239 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00003469
Formule: MoO₃
MW: 143,94 g/mol
Point d'ébullition: 1155 °C (subl.)
Point de fusion: 795 °C
Densité: 4.692
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003469
Numéro CAS: 1313-27-5
EINECS: 215-204-7
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,6239
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité