Trioxyde de molybdène ≥99.5%, Puriss. p.a., Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
69850-100G 69850-500G
69850-100GEA 118 EUR InStock
69850-100G 69850-500G
Trioxyde de molybdène ≥99.5%, Puriss. p.a., Fluka™
Trioxyde de molybdène
Formule: MoO₃
MW: 143,94 g/mol
Point d'ébullition: 1.155 °C
Point de fusion: 795 °C
Densité: 4.70 g/cm³ (21 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003469
Numéro CAS: 1313-27-5
EINECS: 215-204-7
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06261
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.8 %
Colour of the solution complying
Turbidity of solution Max. 5.5 NTU
Calcium (Ca) Max. 20 ppm
Cadmium (Cd) Max. 10 ppm
Cobalt (Co) Max. 20 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 20 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 10 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 20 ppm
Lead (Pb) Max. 20 ppm
Zinc (Zn) Max. 20 ppm
Chloride (Cl) Max. 20 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 50 ppm
Ammonium (NH₄) Max. 50 ppm
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité