Fer (II) fluorure
Synonyms: Ferrous fluoride, Iron difluoride
006158-10G 006158-25G 006158-100G
FLUO006158-10GEA 0 EUR InStock
FLUO006158-10G FLUO006158-25G FLUO006158-100G
Fer (II) fluorure
Fer (II) fluorure
Formule: F₂Fe
MW: 93,84 g/mol
Point d'ébullition: 1100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 965…975 °C
Densité: 4.09 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00016093
Numéro CAS: 7789-28-8
EINECS: 232-155-7
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,04093
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité