Fer (II) iodure, anhydre ≥97% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
11485.09EA 340 EUR InStock
11485.09 11485.04
Fer (II) iodure, anhydre ≥97% (base métaux)
Fer (II) iodure
Formule: FeI₂
MW: 309,66 g/mol
Densité: 5,32
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016094
Numéro CAS: 7783-86-0
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,04097
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité