Palladium (II) oxyde, anhydre ≥99.9% (base métaux) Pd ≥ 85%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
11040.03 11040.06
11040.03EA 324 EUR InStock
11040.03 11040.06
Palladium (II) oxyde, anhydre ≥99.9% (base métaux) Pd ≥ 85%
Palladium (II) oxyde
Purity: 99.9% CAS No.: 1314-08-5 Molecular Formula: PdO Formula Weight: 122.40 Physical Form: -22 Mesh Powder Density: 8.70 Appearance: Brown Odour: Odourless Melting Point: 870° Solubility: Insoluble in water, acids. Slightly soluble in aqua regia Merck Reference: 14,6993 MDL No.: MFCD00011172
Catalytic reduction, in organic synthesis
Formule: OPd
MW: 122,42 g/mol
Point de fusion: 870 °C
Densité: 8.70
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011172
Numéro CAS: 1314-08-5
EINECS: 215-218-3
Merck Index: 14,6993
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité