Palladium (II) oxyde monohydraté 99.9% (≥73% Pd) (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Palladium(II) oxide hydrate, Palladium monoxide monohydrate
11041.04 11041.09
11041.04EA 646 EUR InStock
11041.04 11041.09
Palladium (II) oxyde monohydraté 99.9% (≥73% Pd) (base métaux)
Palladium (II) oxyde monohydraté
Purity: 99.9% CAS No.: 64109-12-2 Molecular Formula: PdO.H2O Formula Weight: 140.41 (122.40anhy) Physical Form: Powder Melting Point: dec. MDL No.: MFCD00011172
Formule: OPd·1H₂O
MW: 140,43 g/mol
Point de fusion: Dec.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011172
Numéro CAS: 64109-12-2
EINECS: 215-218-3
Merck Index: 14,6993
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité