Bis(2,4-pentanedionato-O,O')nickel (II), anhydre ≥95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
18811.22EA 124 EUR InStock
18811.22 18811.06 18811.36 18811.14
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')nickel (II), anhydre ≥95%
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')nickel (II)
Catalyst and U.V. stabilizer
Formule: C₁₀H₁₄NiO₄
MW: 256,91 g/mol
Point d'ébullition: 220 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 230 °C (déc.)
Densité: 1,455 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000024
Numéro CAS: 3264-82-2
Merck Index: 14,6500
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité