Tris(2,4-pentanedionato-O,O')fer (III) 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
119130250 119131000 119132500 119130010
ACRO119130250EA 27.7 EUR InStock
ACRO119130250 ACRO119131000 ACRO119132500 ACRO119130010
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')fer (III) 99+%
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')fer (III)
Formule: C₁₅H₂₁FeO₆
Point d'ébullition: 100 °C (9,7513 -rr)
Point de fusion: 180…183 °C (dec.)
Densité: 5,24 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000020
Numéro CAS: 14024-18-1
EINECS: 237-853-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark orange to dark red Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥99.0 %
HPLC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité