Tris(2,4-pentanedionato-O,O')rhodium (III) (≥25,2% Rh) ≥99.99% (base métaux), Premion®
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Tris(2,4-pentanedionato-O,O')rhodium (III), Rhodium (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O'), Rhodium (III) 2,4-pentanedionate, Rhodium(III) acetylacetonate
10561.02 10561.03 10561.06
10561.02EA 498 EUR InStock
10561.02 10561.03 10561.06
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')rhodium (III) (≥25,2% Rh) ≥99.99% (base métaux), Premion®
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')rhodium (III)
Purity: 99.99% CAS No.: 14284-92-5 Molecular Formula: C15H21O6Rh Formula Weight: 400.23 Physical Form: Crystalline Melting Point: 263-264° MDL No.: MFCD00083144
Formule: C₁₅H₂₁O₆Rh
MW: 400,23 g/mol
Point de fusion: 263…264 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00083144
Numéro CAS: 14284-92-5
EINECS: 238-192-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité