3-Hydroxy-2-méthyl-4-pyrone 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Hydroxy-2-méthyl-γ-pyrone
ACRO121551000EA 107 EUR InStock
ACRO121551000 ACRO121550050 ACRO121555000 ACRO121550250
3-Hydroxy-2-méthyl-4-pyrone 99%
3-Hydroxy-2-méthyl-4-pyrone
Formule: C₆H₆O₃
MW: 126,11 g/mol
Point d'ébullition: 170 °C (100 mmHg)
Point de fusion: 160…164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006578
Numéro CAS: 118-71-8
Merck Index: 13,05735
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 164 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
UV at 220 nm A: ≤0.2
UV at 230 nm A: ≤0.1
UV at 240 nm A: ≤0.05
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity/alkalinity ≤0.0001 meq/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité