2,6-Diméthyl-4-pyrone 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
116740250 116741000
ACRO116740250EA 140 EUR InStock
ACRO116740250 ACRO116741000
2,6-Diméthyl-4-pyrone 99%
2,6-Diméthyl-4-pyrone
Formule: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Point d'ébullition: 248…250 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 133…137 °C
Densité: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006579
Numéro CAS: 1004-36-0
EINECS: 213-719-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 132 to 137 °C
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Carbonyl compounds ≤0.01 % (as butyraldehyde)
Titrable acid ≤0.0008 meq/g
Butyl ether ≤0.2 % (GC)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité