Tétrahydro-4H-pyranne-4-one 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
189440050 189440250
ACRO189440050EA 110 EUR InStock
ACRO189440050 ACRO189440250
Tétrahydro-4H-pyranne-4-one 99%
Tétrahydro-4H-pyranne-4-one
Formule: C₅H₈O₂
Point d'ébullition: 166 °C (760 mmHg)
Densité: 1.08 g/cm³
Point d'éclair: 56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006581
Numéro CAS: 29943-42-8
EINECS: 249-967-2
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité